Lösemittelpumpe, Fußbetrieb
Lieferant: BURKLE
5603-1100 5603-3000
223-0062EA 556.9 EUR
223-0062 223-0063
Lösemittelpumpe, Fußbetrieb
Pumpen Fass/Transferpumpen
Die Lösemittelpumpe mit Fußbetrieb ist speziell für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten wie z.B. Lösungsmitteln geeignet. Alle mediumsberührten Teile sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE gefertigt.
  • Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar
  • Für Fässer bis 220 liter
  • Passend für Stahlfässer mit R 2" Gewinde
Durch die Fassverschraubung und die beiden Absperrhähne können das Gebinde und die Pumpe hermetisch verschlossen werden. Somit können nach dem Abfüllen keine unerwünschten Dämpfe entweichen. Auf diese Weise werden Gesundheit und Umwelt geschützt.
Die massive und langlebige Industrieausführung der Lösemittelpumpe stellt eine lange Lebensdauer sicher. Die Pumpe arbeitet nach dem Überdruckprinzip. Mit dem Fußbalg wird ein Überdruck im Behälter aufgebaut, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde herausdrückt. Durch die einfache Bedienung der Pumpe mit dem Fußbalg bleiben beide Hände zum Abfüllen frei. Mit dem praktischen Clip-Anschluss kann der Luftschlauch schnell und einfach an- und abgesteckt werden.
Mit dem Antistatik-Set von Bürkle kann die Pumpe beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten geerdet werden, damit sich keine elektrostatische Aufladung bildet.
Bestellinformation: Gewindeadapter für handelsübliche Behälter und Luftfilter für besonders reines Abfüllen als Zubehör erhältlich.