Cadmium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
00060.G4 00060.G7
00060.G4EA 144 EUR
00060.G4 00060.G7
Cadmium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Cadmium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈2.8g/m MDL No.: MFCD00010914
Formel: Cd
Siedepunkt: 765 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 321 °C
Dichte: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010914
CAS-Nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649