Cadmium ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10119.UI 10119.UT
10119.UIEA 275 EUR
10119.UI 10119.UT
Cadmium ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Cadmium
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈11.0g/cm MDL No.: MFCD00010914
Formel: Cd
Siedepunkt: 765 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 321 °C
Dichte: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010914
CAS-Nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649