Cadmium ≥99,95% (Metall-Basis), tränenförmige Granalien -5/+20 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10122.18 10122.30 10122.A1
10122.18EA 47.9 EUR
10122.18 10122.30 10122.A1
Cadmium ≥99,95% (Metall-Basis), tränenförmige Granalien -5/+20 mesh
Cadmium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Formel: Cd
Siedepunkt: 765 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 321 °C
Dichte: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010914
CAS-Nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649