Cadmium ≥99,9975% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11371.FI
11371.GH
11371.FIEA
51.6
EUR
11371.FI
11371.GH
Cadmium ≥99,9975% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Cadmium
Purity: 99.9975%
CAS No.: 7440-43-9
Physical Form: ≈2.16g/50x50mm
MDL No.: MFCD00010914
Formel:
Cd Siedepunkt: 765 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 321 °C Dichte: 8,642 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010914 CAS-Nummer: 7440-43-9 EINECS: 231-152-8 UN: 2570 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,01649 |