Cadmium ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11353.06
11353.14
11353.22
11353.06EA
90.5
EUR
11353.06
11353.14
11353.22
Cadmium ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Cadmium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-43-9
Appearance: Silvery white
UN No.: 3179
MDL No.: MFCD00010914
Formel:
Cd Siedepunkt: 767 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 321 °C Dichte: 8,64 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010914 CAS-Nummer: 7440-43-9 EINECS: 231-152-8 UN: 3179 ADR: 4.1,II |