Quecksilber 99.99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
20142-0050
201421000
201425000
201420025
ACRO20142-0050EA
0
EUR
ACRO20142-0050
ACRO201421000
ACRO201425000
ACRO201420025
Quecksilber 99.99+%
Mercury
Formel:
Hg Molecular Weight: 200,59 g/mol Siedepunkt: 356,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –38,9 °C Dichte: 13,54 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011035 CAS-Nummer: 7439-97-6 EINECS: 231-106-7 UN: 2809 ADR: 8,III Merck Index: 13,05925 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Silver white Metallic liquid |
Assay | ≥99.990 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Silver (Ag) | ≤1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.002 % (in HNO3) |