Quantus® Protect Xtra, Reinraummäntel mit Reißverschluss
Lieferant: VWR Collection
113-9953EA 0 EUR
113-9953 113-9955 113-9954 113-9952 113-9956 113-9957 113-9958
Quantus® Protect Xtra, Reinraummäntel mit Reißverschluss
Arbeitskleidung
Diese Mäntel sind aus Protect Xtra-Gewebe gefertigt, einer Weiterentwicklung des Protect-Gewebes, das aus 100% Polyestergewebe mit leitfähigem Garn (Kettgarn) besteht. Dieser Stoff wurde speziell für kritische Umgebungen (Operationssäle, sterile Umgebungen) entwickelt. Dank der PTFE-Beschichtung bieten die Mäntel einen sehr guten Spritzschutz gegen Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen. Das Gewebe hat eine gute Zugfestigkeit und bietet einen sehr guten Widerstand gegen das Eindringen von Mikroben.
  • Überlappende Nähte sorgen für gut abgedichtete und sichere Nähte
  • Zwei-Wege-Frontreißverschluss, hoher Kragen mit Druckknopf
  • Bequeme Raglanärmel
  • Druckknöpfe auf der linken Brust für PES-Clipband
  • Antistatische Strickbündchen
  • Keine Taschen
  • Inklusive RFID-Chip
  • Autoklavierbar bei ca. 134 °C / 5 min
Geeignet für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 bis 8. In Verbindung mit Quantus®-Unterwäsche: Geeignet für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 bis 4.
Stoffgewicht: 98,3 g/m²
Bestellinformation: Andere Farben und Stile stehen zur Auswahl. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Avantor-Niederlassung für weitere Information.