Scandium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Scientific
12424.FF 12424.FI
12424.FFEA 327 EUR
12424.FF 12424.FI
Scandium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Scandium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: ≈0.5g/25x25mm, Packaged in mylar bag Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Formel: Sc
Molecular Weight: 44,96 g/mol
Siedepunkt: 2730 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1541 °C
Dichte: 2,989 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016323
CAS-Nummer: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Merck Index: 12,08537