Scandium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung


unter Argon abgefüllt

12426.FF 12426.FI
12426.FFEA 287 EUR
12426.FF 12426.FI
Scandium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Scandium

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00016323

Formel: Sc
Molecular Weight: 44,96 g/mol
Siedepunkt: 2730 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1541 °C
Dichte: 2,989 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016323
CAS-Nummer: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08537

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR