Scandium ≥99,6% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43499.HF 43499.DH
43499.HFEA 845 EUR
43499.HF 43499.DH
Scandium ≥99,6% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Scandium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-20-2 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.53g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Formel: Sc
Molecular Weight: 44.96 g/mol
Siedepunkt: 2730
Schmelzpunkt: 1541
Dichte: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016323
CAS-Nummer: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Merck Index: 12,08537