Yttrium 99,6 REO basis, foil, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12442.FF 12442.FI
12442.FFEA 128 EUR
12442.FF 12442.FI
Yttrium 99,6 REO basis, foil, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Yttrium
Packaged in mylar under argon
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: ≈0.28g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011468
Formel: Y
Molecular Weight: 88.91 g/mol
Siedepunkt: 2927
Schmelzpunkt: 1525
Dichte: 4.472 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011468
CAS-Nummer: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240