Hafnium ≥99,97% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Drahtform (Zr ∼ 3%), Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10200.G2 10200.G6
10200.G2EA 184 EUR
10200.G2 10200.G6
Hafnium ≥99,97% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Drahtform (Zr ∼ 3%), Ø 0.25 mm (0.01 in)
Hafnium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈0.64g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formel: Hf
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011032
CAS-Nummer: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4