Hafnium ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Drahtform (Zr ∼ 3%), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10205.BU
10205.BY
10205.CC
10205.BUEA
77.3
EUR
10205.BU
10205.BY
10205.CC
Hafnium ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Drahtform (Zr ∼ 3%), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Hafnium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈10.28g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formel:
Hf Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011032 CAS-Nummer: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |