Hafnium ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Folie (Zr ∼ 3%), geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10793.FJ
10793.FP
10793.FJEA
248
EUR
10793.FJ
10793.FP
Hafnium ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Folie (Zr ∼ 3%), geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Hafnium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈13.3g/50x80mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formel:
Hf Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011032 CAS-Nummer: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |