Hafnium ≥99,7% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Drahtform (Zr ∼ 3%), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13305.BU 13305.BY
13305.BUEA 77.5 EUR
13305.BU 13305.BY
Hafnium ≥99,7% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Drahtform (Zr ∼ 3%), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Hafnium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈41.1g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formel: Hf
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011032
CAS-Nummer: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4