Hafnium ≥99,7% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Drahtform (Zr ∼ 3%), Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13435.BU
13435.BY
13435.CC
13435.BUEA
51.3
EUR
13435.BU
13435.BY
13435.CC
Hafnium ≥99,7% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Drahtform (Zr ∼ 3%), Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Hafnium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈25.34g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formel:
Hf Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011032 CAS-Nummer: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |