Hafnium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Stücke 3-12 mm (0.12-0.47 in) (Zr ∼ 2%)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39683.09
39683.18
39683.09EA
129
EUR
39683.09
39683.18
Hafnium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Stücke 3-12 mm (0.12-0.47 in) (Zr ∼ 2%)
Hafnium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-58-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formel:
Hf Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011032 CAS-Nummer: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |