Hafnium ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Folie (Zr ∼ 3%), Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39710.GH 39710.FI
39710.GHEA 488 EUR
39710.GH 39710.FI
Hafnium ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Folie (Zr ∼ 3%), Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Hafnium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈3.3g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formel: Hf
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011032
CAS-Nummer: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4