Hafnium ≥99,6% (Spurenmetall-Basis ausgeschlossen Zr), Pulver -325 mesh (max. 2-3,5% Zr)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
10201.06
10201.14
10201.22
10201.06EA
73.4
EUR
10201.06
10201.14
10201.22
Hafnium ≥99,6% (Spurenmetall-Basis ausgeschlossen Zr), Pulver -325 mesh (max. 2-3,5% Zr)
Hafnium
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-58-6
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 2545
MDL No.: MFCD00011032
Formel:
Hf Siedepunkt: 5400 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2224 °C Dichte: 13,31 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011032 CAS-Nummer: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 UN: 2545 ADR: 4.2,II Merck Index: 12,04618 |