Titan ≥99,94% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
00360.FH 00360.FL 00360.GT
00360.FHEA 94.6 EUR
00360.FH 00360.FL 00360.GT
Titan ≥99,94% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Titanium
Purity: 99.94% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.2g/25x75mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molecular Weight: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Schmelzpunkt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610