Titan ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
00362.G1 00362.G5
00362.G1EA 176 EUR
00362.G1 00362.G5
Titan ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Titanium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.88g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610