Titan ≥99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
00971.FI 00971.GT
00971.FIEA 48.5 EUR
00971.FI 00971.GT
Titan ≥99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Titanium
Purity: 99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.4g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molecular Weight: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Schmelzpunkt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610