Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10389.BW 10389.CB 10389.CD
10389.BWEA 95.7 EUR
10389.BW 10389.CB 10389.CD
Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.88g/m, Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molecular Weight: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Schmelzpunkt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610