Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
10391.G1 10391.G5 10391.G9
10391.G1EA 82.4 EUR
10391.G1 10391.G5 10391.G9
Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.06g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molecular Weight: 47,88 g/mol
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610