Titan ≥99,5% (Metall-Basis), Stäbe, geglüht, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10394.BS 10394.BW 10394.CB
10394.BSEA 56.2 EUR
10394.BS 10394.BW 10394.CB
Titan ≥99,5% (Metall-Basis), Stäbe, geglüht, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Titanium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈5.7g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610