Titan ≥99,7% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.89 mm (0.035 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10399.GH 10399.GW 10399.ZB
10399.GHEA 48.5 EUR
10399.GH 10399.GW 10399.ZB
Titan ≥99,7% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.89 mm (0.035 in)
Titanium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈40g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molecular Weight: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Schmelzpunkt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610