Titan ≥99,5% (Metall-Basis), Teller 100x100 mm (3.9x3.9 in), geglüht, Dicke 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
12598.KG 12598.KJ
12598.KGEA 124 EUR
12598.KG 12598.KJ
Titan ≥99,5% (Metall-Basis), Teller 100x100 mm (3.9x3.9 in), geglüht, Dicke 3.175 mm (0.125 in)
Titanium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈143g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molecular Weight: 47,88 g/mol
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610