Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
13999.BP 13999.BS
13999.BPEA 135 EUR
13999.BP 13999.BS
Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈5.7g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molecular Weight: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Schmelzpunkt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610