Titan ≥99,6% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
35811.FF 35811.FI 35811.GH
35811.FFEA 62.5 EUR
35811.FF 35811.FI 35811.GH
Titan ≥99,6% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Titanium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610