Titan ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Na, K), Granulat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
39677.18 39677.30 39677.36
39677.18EA 182 EUR
39677.18 39677.30 39677.36
Titan ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Na, K), Granulat
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610