Titan, Drahtgeflecht 30 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
40919.FL 40919.GT
40919.FLEA 200 EUR
40919.FL 40919.GT
Titan, Drahtgeflecht 30 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Titanium
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molecular Weight: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Schmelzpunkt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610