Titan, Drahtgeflecht 40 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
40920.FL 40920.GT 40920.HB
40920.FLEA 124 EUR
40920.FL 40920.GT 40920.HB
Titan, Drahtgeflecht 40 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Titanium
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610