Titan ≥99,995% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 9.5 mm (0.37 in), Ø 9.5 mm (0.37 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
41303.KJ 41303.KM
41303.KJEA 140 EUR
41303.KJ 41303.KM
Titan ≥99,995% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 9.5 mm (0.37 in), Ø 9.5 mm (0.37 in)
Titanium
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈3g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molecular Weight: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Schmelzpunkt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610