Titan ≥99,9% (Metall-Basis), Schwamm ≤ 3 mm (0.12 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42459.30 42459.A1 42459.A7
42459.30EA 148 EUR
42459.30 42459.A1 42459.A7
Titan ≥99,9% (Metall-Basis), Schwamm ≤ 3 mm (0.12 in)
Titanium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2878 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molecular Weight: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Schmelzpunkt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2878
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,09610