Titan ≥99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
43677.GW
43677.GH
43677.ZB
43677.GWEA
128
EUR
43677.GW
43677.GH
43677.ZB
Titan ≥99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Titanium
Purity: 99%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈22.5g/100x100mm
Appearance: Dark grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1660 °C Dichte: 4,51 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011264 CAS-Nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |