Titan ≥99,2% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.040 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
44484.GH
44484.GW
44484.GHEA
82
EUR
44484.GH
44484.GW
Titan ≥99,2% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.040 in)
Titanium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈45g/100x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1660 °C Dichte: 4,51 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011264 CAS-Nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |