Titan ≥99,2% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 1.6 mm (0.063 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44485.GH 44485.GW
44485.GHEA 66.8 EUR
44485.GH 44485.GW
Titan ≥99,2% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 1.6 mm (0.063 in)
Titanium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈72g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610