Titan ≥93%, Pulver <20 µm
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
00681.14 00681.22 00681.36 00681.06
00681.14EA 138 EUR
00681.14 00681.22 00681.36 00681.06
Titan ≥93%, Pulver <20 µm
Titanium
Purity: 93% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Packaged in water Odour: Odourless UN No.: 1352 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molecular Weight: 47,88 g/mol
Siedepunkt: 3277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1677 °C
Dichte: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 1352
ADR: 4.1,II