Titan ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43102.30 43102.18
43102.30EA 196 EUR
43102.30 43102.18
Titan ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Titanium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molecular Weight: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Schmelzpunkt: 1660
Dichte: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2 II
Merck Index: 12,09610