Titan ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -60+100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
43105.22 43105.36
43105.22EA 76.1 EUR
43105.22 43105.36
Titan ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -60+100 mesh
Titanium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1677 °C
Dichte: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2,III