Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Teller 25x100 mm (0.98x3.9 in), Dicke 6.4 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Zirconium, Zirkon
00934.KF 00934.KJ
00934.KFEA 131 EUR
00934.KF 00934.KJ
Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Teller 25x100 mm (0.98x3.9 in), Dicke 6.4 mm (0.25 in)
Zirkonium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈104g/25x100mm, Temper: annealed Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
Molecular Weight: 91,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9