Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Drahtform (max. 4,5% Hf), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Zirconium, Zirkon
00939.G2
00939.G6
00939.G2EA
53
EUR
00939.G2
00939.G6
Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Drahtform (max. 4,5% Hf), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zirkonium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈5.11g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formel:
Zr Molecular Weight: 91,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011303 CAS-Nummer: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |