Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Stäbe (max. 4,5% Hf), geglüht, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10442.BQ 10442.BV
10442.BQEA 89.2 EUR
10442.BQ 10442.BV
Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Stäbe (max. 4,5% Hf), geglüht, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Zirkonium
Purity: 99.2+% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈8.24g/cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9