Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Drahtform (max. 4,5% Hf), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Zirconium, Zirkon
10588.G1 10588.G5 10588.G9
10588.G1EA 56.1 EUR
10588.G1 10588.G5 10588.G9
Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Drahtform (max. 4,5% Hf), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Zirkonium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈20.4g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
Molecular Weight: 91,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9