Zirkonium ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Zirconium, Zirkon
10594.GM 10594.GR 10594.IB
10594.GMEA 89.1 EUR
10594.GM 10594.GR 10594.IB
Zirkonium ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Zirkonium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈10.3g/100x125mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
Molecular Weight: 91,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9