Zirkonium ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Zirconium, Zirkon
42510.09 42510.18
42510.09EA 40.3 EUR
42510.09 42510.18
Zirkonium ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirkonium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.33g/slugOdour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
Molecular Weight: 91,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9