Zirkonium ≥99,95% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Zirconium, Zirkon
42556.QJ 42556.QK
42556.QJEA 81.8 EUR
42556.QJ 42556.QK
Zirkonium ≥99,95% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zirkonium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈2.62g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
Molecular Weight: 91,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9