Zirkonium ≥99,9% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Zirconium, Zirkon
42559.06
42559.14
42559.06EA
56.2
EUR
42559.06
42559.14
Zirkonium ≥99,9% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirkonium
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈0.16g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formel:
Zr Molecular Weight: 91,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011303 CAS-Nummer: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |