Zirkonium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Zirconium, Zirkon
43049.FQ 43049.FF 43049.FW
43049.FQEA 183 EUR
43049.FQ 43049.FF 43049.FW
Zirkonium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Zirkonium
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
Molecular Weight: 91,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9